Print…
2-Aminopyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrimidin-2-ylamine, Pyrimidin-2-amine
104580050 104581000 104585000
ACRO104580050EA 22.4 EUR
ACRO104580050 ACRO104581000 ACRO104585000
2-Aminopyrimidine 98%
2-Aminopyrimidine
Fórmula: C₄H₅N₃
Ponto de ebulição: 158 °C (186mbar)
Ponto de Fusão: 124…127 °C
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006089
Número CAS: 109-12-6
EINECS: 203-648-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
BSC Certification Passes