Print…
2-Chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
193291-10G 193291-50G
SIAL193291-10GEA 53.3 EUR
SIAL193291-10G SIAL193291-50G
2-Chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₃ClN₂
Ponto de ebulição: 199 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 65…66 °C
Número MDL : MFCD00006060
Número CAS: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III