Print…
2-Chloropyrimidine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
185840100 185840500 185842500
ACRO185840100EA 37.6 EUR
ACRO185840100 ACRO185840500 ACRO185842500
2-Chloropyrimidine 98+%
2-Chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₃ClN₂
Peso Molecular: 114.53 g/mol
Ponto de ebulição: 75…76 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 62…66 °C
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006060
Número CAS: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
Encomendar
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.0 %