Print…
5-Bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
219142-25G 219142-5G
SIAL219142-25GEA 104 EUR
SIAL219142-25G SIAL219142-5G
5-Bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Bromopyrimidine
Fórmula: C₄H₃BrN₂
Ponto de ebulição: 168 °C (727 mmHg)
Ponto de Fusão: 75…76 °C
Número MDL : MFCD00006117
Número CAS: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1