Print…
2-Bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
245844-1G 245844-5G
SIAL245844-1GEA 44.8 EUR
SIAL245844-1G SIAL245844-5G
2-Bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Bromopyrimidine
Fórmula: C₄H₃BrN₂
Ponto de ebulição: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 56…57,5 °C
Densidade: >1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00014601
Número CAS: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7