2-Bromopyrimidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13791.14
A13791.03
A13791.06
A13791.22
A13791.14EA
264
EUR
A13791.14
A13791.03
A13791.06
A13791.22
2-Bromopyrimidine ≥98%
2-Bromopyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 4595-60-2
Molecular Formula: C4H3BrN2
Formula Weight: 158.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 62-64°/1.5mm
Beilstein Reference: 605945
MDL No.: MFCD00014601
Fórmula:
C₄H₃BrN₂ Ponto de ebulição: 62…64 °C (1,5 mmHg) Ponto de Fusão: 53…57 °C Densidade: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00014601 Número CAS: 4595-60-2 EINECS: 224-993-7 |