Print…
4,4'-Bipyridyl ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A10187.06 A10187.14 A10187.22
A10187.06EA 37.5 EUR
A10187.06 A10187.14 A10187.22
4,4'-Bipyridyl ≥98%
4,4'-Bipyridyl
Purity: 98% CAS No.: 553-26-4 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 111-114° Boiling Point: 304-305° Merck Reference: 14,3348 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006416
Fórmula: C₁₀H₈N₂
Ponto de ebulição: 304…305 °C
Ponto de Fusão: 111…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006416
Número CAS: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3348