Print…
4,4'-Bipyridyl, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
276200250 276200050 276201000
ACRO276200250EA 113 EUR
ACRO276200250 ACRO276200050 ACRO276201000
4,4'-Bipyridyl, anidro 98%
4,4'-Bipyridyl
Fórmula: C₁₀H₈N₂
Ponto de ebulição: 305 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006416
Número CAS: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03383
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Water ≤2.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %