2,2'-Bipiridilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
A15782.14
A15782.22
A15782.36
A15782.14EA
87.3
EUR
A15782.14
A15782.22
A15782.36
2,2'-Bipiridilo ≥99%
2,2'-Bipyridyl
Purity: 99+%
CAS No.: 366-18-7
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 70°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 113089
Merck Reference: 14,3347
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006212
Fórmula:
C₁₀H₈N₂ Ponto de ebulição: 272…273 °C Ponto de Fusão: 70 °C Densidade: 1,326 g/cm³ (–150 °C) Ponto de Inflamação: 121 °C (249 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006212 Número CAS: 366-18-7 EINECS: 206-674-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3347 |