Print…
Benzyl nicotinate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
72351-100ML 72351-500ML
SIAL72351-100MLEA 130 EUR
SIAL72351-100ML SIAL72351-500ML
Benzyl nicotinate, Sigma-Aldrich®
Benzyl nicotinate
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 179…180 °C (8 hPa)
Ponto de Fusão: 24 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00023584
Número CAS: 94-44-0
EINECS: 202-332-3