Print…
(S)-(-)-Nicotina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: L(-)-Nicotina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N3876-25ML N3876-100ML N3876-5ML
SIALN3876-25MLEA 405 EUR
SIALN3876-25ML SIALN3876-100ML SIALN3876-5ML
(S)-(-)-Nicotina, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Nicotina
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –79 °C
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006369
Número CAS: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06611