Print…
3,5-Lutidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3,5-Dimethylpyridine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L4206-100ML L4206-500ML
SIALL4206-100MLEA 92.9 EUR
SIALL4206-100ML SIALL4206-500ML
3,5-Lutidine, Sigma-Aldrich®
3,5-Lutidine
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 172,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006404
Número CAS: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1992
ADR: 3,III