Print…
2,6-Lutidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,6-Dimethylpyridine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W354007-10KG-K W354007-1KG-K W354007-5KG-K
SIALW354007-10KG-KEA 2550 EUR
SIALW354007-10KG-K SIALW354007-1KG-K SIALW354007-5KG-K
2,6-Lutidine, Sigma-Aldrich®
2,6-Lutidine
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 143,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –6 °C
Densidade: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006345
Número CAS: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636