Print…
2-Benzoylpyridine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105800250 105801000
ACRO105800250EA 31.6 EUR
ACRO105800250 ACRO105801000
2-Benzoylpyridine 99+%
2-Benzoylpyridine
Fórmula: C₁₂H₉NO
Ponto de ebulição: 317 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Densidade: 1,171 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Número MDL : MFCD00006300
Número CAS: 91-02-1
EINECS: 202-034-3
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥99.0 %