4-Etilpiridina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 536-75-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.5010
Odour: Unpleasant
pH: 10
Melting Point: -91°
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 106481
Merck Reference: 14,3849
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006450
Fórmula:
C₇H₉N Ponto de ebulição: 167…168 °C Ponto de Fusão: –91 °C Densidade: 0,942 Ponto de Inflamação: 52 °C (126 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006450 Número CAS: 536-75-4 EINECS: 208-646-7 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,3849 |