Print…
6-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-6-methylpyridine, 6-Methylpyridin-2-ol, 6-Methylpyridin-2(1H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
128740-25G 128740-5G
SIAL128740-25GEA 145 EUR
SIAL128740-25G SIAL128740-5G
6-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-2-pyridone
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 283…284 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 159…160 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006279
Número CAS: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5