Print…
1-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Methylpyridin-2-ol, N-Methylpyridin-2-ol, 1-Methylpyridin-2(1H)-one, N-Methyl-2-pyridone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M78259-100G M78259-25G
SIALM78259-100GEA 626 EUR
SIALM78259-100G SIALM78259-25G
1-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-pyridone
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 33 °C
Densidade: 1,1321 g/cm³ (18 °C)
Número MDL : MFCD00006520
Número CAS: 694-85-9
EINECS: 211-777-2