2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-4-picoline
L15841.06
L15841.14
L15841.06EA
73.3
EUR
L15841.06
L15841.14
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine 97%
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 6635-86-5
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 139111
Fórmula:
C₆H₇N₃O₂ Ponto de Fusão: 134…138 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006315 Número CAS: 6635-86-5 |