5-Amino-2-methylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H27431.03
H27431.MD
H27431.03EA
207
EUR
H27431.03
H27431.MD
5-Amino-2-methylpyridine 97%
5-Amino-2-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3430-14-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 95-99°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00833389
Fórmula:
C₆H₈N₂ Ponto de Fusão: 95…99 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00833389 Número CAS: 3430-14-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |