Print…
3-Amino-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
697141-25G 697141-5G
SIAL697141-25GEA 243 EUR
SIAL697141-25G SIAL697141-5G
3-Amino-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Amino-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Número MDL : MFCD00128871
Número CAS: 3430-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III