Print…
2-Amino-6-methylpyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Methyl-2-pyridylamine, 6-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-6-picoline
A10444.22 A10444.36
A10444.22EA 46.7 EUR
A10444.22 A10444.36
2-Amino-6-methylpyridine 99%
2-Amino-6-methylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 1824-81-3 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 103°(217°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 208-209° Beilstein Reference: 107048 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006331
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 208…209 °C
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Ponto de Inflamação: 103 °C (217 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006331
Número CAS: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II