Print…
2-Amino-6-methylpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Methyl-2-pyridylamine, 6-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-6-picoline
104400050 104401000 104405000
ACRO104400050EA 23.7 EUR
ACRO104400050 ACRO104401000 ACRO104405000
2-Amino-6-methylpyridine 98%
2-Amino-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 208…209 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006331
Número CAS: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Colorless to white to yellow to light orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %
Particle size ≤0.4 % (dust)
pH 3.5 to 6