Print…
2-Amino-4-methylpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine
A14177.14 A14177.22 A14177.36
A14177.14EA 28.2 EUR
A14177.14 A14177.22 A14177.36
2-Amino-4-methylpyridine 98%
2-Amino-4-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 695-34-1 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 118°(244°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 231° Beilstein Reference: 107066 Merck Reference: 14,466 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006321
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 231 °C
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Ponto de Inflamação: 118 °C (244 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006321
Número CAS: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00465