Print…
2-Amino-4-methylpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine
153861000 153865000
ACRO153861000EA 39.1 EUR
ACRO153861000 ACRO153865000
2-Amino-4-methylpyridine 98%
2-Amino-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 230 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 96…101 °C
Ponto de Inflamação: 118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006321
Número CAS: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00465
Encomendar
Appearance Light yellow to beige to brown Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 101 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %