Print…
2-Amino-3-methylpyridine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
104380050 104381000 104385000
ACRO104380050EA 24 EUR
ACRO104380050 ACRO104381000 ACRO104385000
2-Amino-3-methylpyridine 96%
2-Amino-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 221.1
Ponto de Fusão: 32…34 °C
Ponto de Inflamação: 111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006320
Número CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5813 to 1.5833 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.8 %
GC ≥95 %
Fluoride (F) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in water)