Print…
2-(2-Aminoethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A55306-10G A55306-1G
SIALA55306-10GEA 363 EUR
SIALA55306-10G SIALA55306-1G
2-(2-Aminoethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 49…50 °C (0,03 mmHg)
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006367
Número CAS: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1