2-Fluoro-4-methylpyridine 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Fluoro-4-picoline
L01602.06
L01602.03
L01602.06EA
101
EUR
L01602.06
L01602.03
2-Fluoro-4-methylpyridine 98
2-Fluoro-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 461-87-0
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4725
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 107086
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00041224
Fórmula:
C₆H₆FN Peso Molecular: 111.12 g/mol Ponto de ebulição: 155…156 °C Densidade: 1.078 Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041224 Número CAS: 461-87-0 UN: 1993 ADR: 3 III |