Print…
3-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W342408-100G-K W342408-10KG-K W342408-1KG-K W342408-5KG-K W342408-SAMPLE
SIALW342408-100G-KEA 138 EUR
SIALW342408-100G-K SIALW342408-10KG-K SIALW342408-1KG-K SIALW342408-5KG-K SIALW342408-SAMPLE
3-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Acetylpyridine
Fórmula: C₇H₇NO
Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006396
Número CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06195