Print…
3-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A21207-100G A21207-10G
SIALA21207-100GEA 221 EUR
SIALA21207-100G SIALA21207-10G
3-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Acetylpyridine
Fórmula: C₇H₇NO
Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006396
Número CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06195