Print…
3-Acetylpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
102690100 102691000 102695000
ACRO102690100EA 28.3 EUR
ACRO102690100 ACRO102691000 ACRO102695000
3-Acetylpyridine 98%
3-Acetylpyridine
Fórmula: C₇H₇NO
Ponto de ebulição: 220 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 12…13 °C
Densidade: 1,1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006396
Número CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06195
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %