2-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W325104-100G-K
W325104-1KG-K
W325104-25KG-K
W325104-5KG-K
SIALW325104-100G-KEA
114
EUR
SIALW325104-100G-K
SIALW325104-1KG-K
SIALW325104-25KG-K
SIALW325104-5KG-K
2-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Acetylpyridine
Fórmula:
C₇H₇NO Ponto de ebulição: 192,3 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼10 °C Densidade: 1,0818 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006303 Número CAS: 1122-62-9 EINECS: 214-355-6 |