2-Acetylpyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
A12688.14
A12688.22
A12688.36
A12688.14EA
48.2
EUR
A12688.14
A12688.22
A12688.36
2-Acetylpyridine ≥98%
2-Acetylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1122-62-9
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Unpleasant
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 189-190°
Beilstein Reference: 107759
MDL No.: MFCD00006303
Fórmula:
C₇H₇NO Ponto de ebulição: 189…190 °C Ponto de Fusão: 8…10 °C Densidade: 1,082 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006303 Número CAS: 1122-62-9 EINECS: 214-355-6 |