Print…
2-Acetylpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
102680250 102681000 102685000
ACRO102680250EA 46.1 EUR
ACRO102680250 ACRO102681000 ACRO102685000
2-Acetylpyridine 98%
2-Acetylpyridine
Fórmula: C₇H₇NO
Ponto de ebulição: 188…189 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 8…10 °C
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006303
Número CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %