Print…
2-Cloro-6-metilpiridina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
152230100 152230010
ACRO152230100EA 53.5 EUR
ACRO152230100 ACRO152230010
2-Cloro-6-metilpiridina 98%
2-Cloro-6-metilpiridina
Fórmula: C₆H₆ClN
Ponto de ebulição: 64…68 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,16 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006245
Número CAS: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %