Print…
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Amino-3-bromo-2-picoline, 6-AMINO-3-BROMO-2-METHYLPYRIDINE, 3-Bromo-2-methyl-6-pyridylamine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine, 3-Bromo-2-methylpyridin-6-amine, 2-Amino-5-bromo-6-picoline, ['6-Amino-3-bromo-2-picoline'], 5-Bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-6-methylpyridine
A12948.06 A12948.14
A12948.06EA 52.1 EUR
A12948.06 A12948.14
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine 97%
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 42753-71-9 Molecular Formula: C6H7BrN2 Formula Weight: 187.04 Melting Point: 80-82° Beilstein Reference: 114140
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Peso Molecular: 187.04 g/mol
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068230
Número CAS: 42753-71-9
EINECS: 255-927-5