2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Bromo-4-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-4-picoline
44623.06
44623.14
44623.06EA
111
EUR
44623.06
44623.14
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine 97
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 98198-48-2
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Physical Form: Powder
Appearance: Cream
Melting Point: 148-151°
MDL No.: MFCD03427660
Fórmula:
C₆H₇BrN₂ Peso Molecular: 187.04 g/mol Ponto de Fusão: 148…151 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03427660 Número CAS: 98198-48-2 |