3-Bromo-4-methylpyridine 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Bromo-4-picoline
L19622.06
L19622.14
L19622.06EA
136
EUR
L19622.06
L19622.14
3-Bromo-4-methylpyridine 98
3-Bromo-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 3430-22-6
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5620
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 878354
MDL No.: MFCD00082592
Fórmula:
C₆H₆BrN Peso Molecular: 172.02 g/mol Ponto de ebulição: 199…200 °C Densidade: 1.549 Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082592 Número CAS: 3430-22-6 |