Print…
2-Bromo-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Bromo-4-picoline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
349984-10G 349984-1G
SIAL349984-10GEA 180 EUR
SIAL349984-10G SIAL349984-1G
2-Bromo-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Ponto de ebulição: 42…44 °C (0.6 mmHg)
Ponto de Fusão: 218…228 °C
Densidade: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00082590
Número CAS: 4926-28-7