Print…
2-Bromo-4-methylpyridine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-4-picoline
B25253.03 B25253.06 B25253.14
B25253.03EA 21.6 EUR
B25253.03 B25253.06 B25253.14
2-Bromo-4-methylpyridine 96%
2-Bromo-4-methylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 4926-28-7 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 87°/10mm Beilstein Reference: 107331 MDL No.: MFCD00082590
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Ponto de ebulição: 87 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 218…228 °C
Densidade: 1.545
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082590
Número CAS: 4926-28-7