Print…
2-Bromo-4-methylpyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-picoline
350350010 350350100
ACRO350350010EA 32.8 EUR
ACRO350350010 ACRO350350100
2-Bromo-4-methylpyridine 99%
2-Bromo-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Ponto de ebulição: 87 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 218…228 °C
Densidade: 1.545 g/cm³
Ponto de Inflamação: >109 °C
Número MDL : MFCD00082590
Número CAS: 4926-28-7
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %