Print…
Piridina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W296600-10KG-K W296600-1KG-K W296600-25KG-K
SIALW296600-10KG-KEA 644 EUR
SIALW296600-10KG-K SIALW296600-1KG-K SIALW296600-25KG-K
Piridina, Sigma-Aldrich®
Piridina
Fórmula: C₅H₅N
Ponto de ebulição: 115 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM