Print…
3-Hydroxy-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,3-Pyridinediol, 3-Hydroxy-2(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-2-pyridone, 2,3-Dihydroxypyridine, Pyridine-2,3-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
122505-100G 122505-25G
SIAL122505-100GEA 654 EUR
SIAL122505-100G SIAL122505-25G
3-Hydroxy-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-2-pyridone
Fórmula: C₅H₅NO₂
Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 244…246 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006271
Número CAS: 16867-04-2
EINECS: 240-887-3