Print…
4-Pyridone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
120618-100G 120618-25G 120618-500G
SIAL120618-100GEA 260 EUR
SIAL120618-100G SIAL120618-25G SIAL120618-500G
4-Pyridone, Sigma-Aldrich®
4-Pyridone
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de ebulição: 381 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Número MDL : MFCD00006419
Número CAS: 626-64-2
EINECS: 210-958-3