4-Pyridone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
A14586.14
A14586.22
A14586.36
A14586.14EA
54.4
EUR
A14586.14
A14586.22
A14586.36
4-Pyridone ≥97%
4-Pyridone
Purity: 97%
CAS No.: 626-64-2
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Melting Point: 142-148°
Boiling Point: 230-235°/12mm
MDL No.: MFCD00040458
Fórmula:
C₅H₅NO Ponto de ebulição: 230…235 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 142…148 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006419 Número CAS: 626-64-2 EINECS: 210-958-3 |