Print…
4-Pyridone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
348830250 348831000 348835000
ACRO348830250EA 49 EUR
ACRO348830250 ACRO348831000 ACRO348835000
4-Pyridone 95%
4-Pyridone
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de ebulição: 230…235 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 140…147 °C
Ponto de Inflamação: 221 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006419
Número CAS: 626-64-2
EINECS: 210-958-3
Encomendar
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 151 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %