Print…
3-Pyridone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H57009-100G H57009-25G H57009-500G H57009-5KG
SIALH57009-100GEA 98.9 EUR
SIALH57009-100G SIALH57009-25G SIALH57009-500G SIALH57009-5KG
3-Pyridone, Sigma-Aldrich®
3-Pyridone
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (–70 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006378
Número CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4