3-Pyridone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
A13910.18
A13910.22
A13910.36
A13910.18EA
41.9
EUR
A13910.18
A13910.22
A13910.36
3-Pyridone ≥98%
3-Pyridone
Purity: 98%
CAS No.: 109-00-2
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Flash Point: 173°(343°F)
Melting Point: 125-128°
Boiling Point: 180°/22mm
Beilstein Reference: 105699
MDL No.: MFCD00006378
Fórmula:
C₅H₅NO Ponto de ebulição: 180 °C (22 mmHg) Ponto de Fusão: 125…128 °C Densidade: 1,2 g/cm³ (–70 °C) Ponto de Inflamação: 173 °C (343 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006378 Número CAS: 109-00-2 EINECS: 203-637-4 |