Print…
3-Pyridone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
121851000 121855000
ACRO121851000EA 60.7 EUR
ACRO121851000 ACRO121855000
3-Pyridone 98%
3-Pyridone
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de ebulição: 180 °C (22 mmHg)
Ponto de Fusão: 123…130 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (-70 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006378
Número CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4
UN: 2811
Encomendar
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 130 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %