Print…
2-Hydroxypyridine ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H56800-100G H56800-25G
SIALH56800-100GEA 141 EUR
SIALH56800-100G SIALH56800-25G
2-Hydroxypyridine ≥97%, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de ebulição: 324 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 107 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006268
Número CAS: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III