2-Hydroxypyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
A14522.14
A14522.22
A14522.36
A14522.14EA
36.5
EUR
A14522.14
A14522.22
A14522.36
2-Hydroxypyridine ≥98%
2-Hydroxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 142-08-5
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 210°(410°F)
Odour: Recognizable
Melting Point: 102-111°
Boiling Point: 280-281°
Beilstein Reference: 105786
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006268
Fórmula:
C₅H₅NO Ponto de ebulição: 280…281 °C Ponto de Fusão: 102…111 °C Densidade: 1,39 Ponto de Inflamação: 210 °C (410 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00006268 Número CAS: 142-08-5 EINECS: 205-520-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |